Przejdź do
8.06072
NMP
EMPLURA®
Synonim(y):
1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, N-Methyl-2-pyrrolidone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
313,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
651,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3880,00 zł
180 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
23 750,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.13
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
212-828-1
NACRES:
NA.05
MDL number:
Assay:
≥99.5% (GC)
Bp:
202 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
0.32 hPa ( 20 °C)
313,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
1-Methyl-2-pyrrolidone, EMPLURA®
vapor pressure
0.32 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
245 °C
potency
3598 mg/kg LD50, oral (Rat), 8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.3-9.5 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.003 meq/g Alkalinity, ≤0.1% Water
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.468-1.473
pH
8.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
202 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
transition temp
flash point 91 °C
solubility
1000 g/L
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N1(CCCC1=O)C
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI key
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Application
  • Green synthesis of polyimide by using an ethanol solvothermal method for aqueous zinc batteries.: This research introduces a green synthetic approach for polyimide utilizing 1-Methyl-2-pyrrolidone as a solvent, highlighting its efficacy in enhancing the performance of aqueous zinc batteries. The study underscores the critical role of 1-Methyl-2-pyrrolidone in promoting environmentally friendly synthesis methods within the realm of analytical chemistry and battery technology (Zhao Y et al., 2024).
  • Facile Preparation of Four-Layer MoS(2) Nanosheets and Their Application to Organic Light-Emitting Diode.: This paper discusses the utilization of 1-Methyl-2-pyrrolidone in the exfoliation process to prepare MoS(2) nanosheets, which are then applied to improve the efficiency of organic light-emitting diodes. The findings reveal the solvent′s pivotal role in enabling the production of high-quality nanosheets for advanced electronic applications (Jiang X et al., 2022).
  • Phenylphosphonate surface functionalisation of MgMn(2)O(4) with 3D open-channel nanostructures for composite slurry-coated cathodes of rechargeable magnesium batteries operated at room temperature.: This article presents research on the application of 1-Methyl-2-pyrrolidone in surface modification techniques for magnesium battery electrodes, enhancing their performance and stability. The study demonstrates the solvent′s effectiveness in materials science and its significant impact on battery technology (Kajihara K et al., 2021).
  • Novel Semi-Interpenetrated Polymer Networks of Poly(3-Hydroxybutyrate-co-3-Hydroxyvalerate)/Poly (Vinyl Alcohol) with Incorporated Conductive Polypyrrole Nanoparticles.: This research leverages 1-Methyl-2-pyrrolidone in the development of novel polymer networks, integrating conductive nanoparticles to create advanced materials for various technological applications. The study highlights the solvent′s role in polymer chemistry and nanotechnology (Aparicio-Collado JL et al., 2020).
  • From 3D to 2D Transition Metal Nitroprussides by Selective Rupture of Axial Bonds.: This publication explores the role of 1-Methyl-2-pyrrolidone in the structural transformation of transition metal nitroprussides, demonstrating its utility in the synthesis and manipulation of inorganic compounds for enhanced material properties and applications in various industries (Ávila Y et al., 2019).
Analysis Note
Purity (GC): ≥ 99.5 %
Identity (IR): conforms
Color: ≤ 10 Hazen
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.031 - 1.033
Refractive index (n 20/D): 1.4680 - 1.4730
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.003 meq/g
Water: ≤ 0.10 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Methyl-2-pyrrolidone
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
872-50-4
CAS No.
872-50-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. May I know this 25L NMP is sent in a 25L container or 25 x 1L containers?
    1 answer
    1. This product is packaged as follows:
      1L: 1 L HDPE Bottle
      2.5L: 2.5L HDPE Bottle
      10L: 10 L metal drum
      25L: 25 L Poly Ethelene canister
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?