Przejdź do
8.06548
Sól sodowa kwasu 3-nitrobenzenosulfonowego
for synthesis
Synonim(y):
3-nitrobenzenosulfonian sodu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
125,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
351,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
3-(NO2)C6H4SO3Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.15
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
204-857-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
needles
125,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
needles
autoignition temp.
355 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8 (23 °C, 50 g/L in H2O)
mp
350 °C (decomposition)
solubility
200 g/L
density
0.45 g/cm3 at 20 °C
bulk density
450 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1cc(ccc1)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C6H5NO5S.Na/c8-7(9)5-2-1-3-6(4-5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
LJRGBERXYNQPJI-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (acidimetric after ion exchange): ≥ 92.0 %
Water (K. F.): ≤ 5.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
Kody zagrożeń
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
127-68-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)