Przejdź do
8.06765
3-Nitrobenzaldehyd
for synthesis
Synonim(y):
3-Nitrobenzaldehyde
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
3-(NO2)C6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.12
EC Index Number:
202-772-6
UNSPSC Code:
12352114
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
powder
assay
≥98.0% (GC)
form
powder
potency
1075 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
164 °C/31 hPa
mp
54-57 °C
solubility
1.6 g/L
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C7H5NO3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-5H
InChI key
ZETIVVHRRQLWFW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 54 °C
Melting range (upper value): ≤ 58 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Nitrobenzaldehyd
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Kody zagrożeń
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)