Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 183,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 484,00 zł |
25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
85.10
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
210-483-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
solid
183,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
0.04 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
395 °C
potency
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.8-16.6 % (v/v)
pH
9-11 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
25.5 °C (External MSDS)
transition temp
flash point 138 °C
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N1CCCC1=O
InChI
1S/C4H7NO/c6-4-2-1-3-5-4/h1-3H2,(H,5,6)
InChI key
HNJBEVLQSNELDL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.110 - 1.112
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.110 - 1.112
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Kody zagrożeń
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?