Przejdź do
8.07044
Fenyloacetylen
for synthesis
Synonim(y):
Phenylacetylene, Ethynylbenzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
221,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
708,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.13
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
208-645-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
221,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
2.7 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
bp
142-144 °C/1013 hPa
mp
-44.8 °C
transition temp
flash point 27 °C
density
0.93 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
c1(ccccc1)C#C
InChI
1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H
InChI key
UEXCJVNBTNXOEH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.929 - 0.934
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fenyloacetylen
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
27 °C - closed cup
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
123-91-1
CAS No.
123-91-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)