Przejdź do
8.07050
2-Propyn-1-ol
for synthesis
Synonim(y):
2-Propyn-1-ol, Propargyl alcohol, Propinol, Ethynyl carbinol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
168,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
466,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
56.06
UNSPSC Code:
12352100
EC Index Number:
203-471-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32039090
Form:
liquid
168,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
vapor pressure
10 hPa ( 20 °C)
form
liquid
autoignition temp.
365 °C
potency
56 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.9-86.2 % (v/v)
pH
3 (20 °C, 500 g/L in H2O)
bp
114-115 °C/1013 hPa
mp
-53 °C
transition temp
flash point 33 °C
solubility
1000 g/L
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCC#C
InChI
1S/C3H4O/c1-2-3-4/h1,4H,3H2
InChI key
TVDSBUOJIPERQY-UHFFFAOYSA-N
General description
for synthesis
Application
2-Propyn-1-ol do syntezy. CAS 107-19-7, pH 3 (500 g/l, H₂O, 20 °C).
Analysis Note
Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)0.948 - 0.950Identity (IR)passes test
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
91.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
33 °C - closed cup
Narządy docelowe
Liver,Kidney
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
50-00-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)