Przejdź do
8.07110
Palladium(II) chloride
59% Pd, anhydrous, for synthesis
Synonim(y):
Palladium(II) chloride (59% Pd), Palladium dichloride, Hydrochloric acid palladium salt, Palladium Chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
982,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1590,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6790,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 510,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
25 220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
PdCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.33
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-596-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
982,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Palladium(II) chloride (59% Pd), anhydrous, for synthesis
Quality Segment
form
powder
potency
2704 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.15 (20 °C, 30 g/L in H2O)
solubility
insoluble 55.6 g/L
density
4.0 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Pd+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2ClH.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Determination of free and reversibly-bound sulfite in selected foods by high-performance liquid chromatography with fluorometric detection: This study outlines a method for determining sulfite levels in food, which has implications for understanding the environmental and health impacts of sulfites, including those related to formaldehyde-sodium bisulfite adducts (Chan et al., 2008).
Analysis Note
Assay (ICP-OES): ≥ 99.0 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Palladium(II) chloride (59% Pd)
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Co się dzieje?
WGK 3
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)