Przejdź do
8.07516
1,2,4,5-benzenotetrakarboksy-1,2:4,5-dihydryd
for synthesis
Synonim(y):
1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic-1,2:4,5-dianhydride, Pyromellitic dianhydride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
173,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.12
UNSPSC Code:
12162002
EC Index Number:
201-898-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32160703
173,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
powder
autoignition temp.
630 °C
potency
2250 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
397-400 °C/1013 hPa
mp
284-287 °C
transition temp
flash point 380 °C
bulk density
400‑600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[o]1[c](c2c([c]1=O)cc3c([c]([o][c]3=O)=O)c2)=O
InChI
1S/C10H2O6/c11-7-3-1-4-6(10(14)16-8(4)12)2-5(3)9(13)15-7/h1-2H
InChI key
ANSXAPJVJOKRDJ-UHFFFAOYSA-N
General description
for synthesis
Application
1,2,4,5-benzenotetrakarboksy-1,2:4,5-dihydryd do syntezy. CAS 89-32-7, masa molowa 218,12 g/mol.
Analysis Note
Assay (estericification)≥ 97.0 %Melting range (lower value)≥ 284 °CMelting range (upper value)≤ 288 °CIdentity (IR)passes test
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
716.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
380 °C - closed cup
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Kody zagrożeń
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
89-32-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)