Przejdź do
8.07529
1-Propanetiol
for synthesis
Synonim(y):
1-Propanethiol, Propyl mercaptan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
139,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
319,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H8S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.16
UNSPSC Code:
12352105
EC Index Number:
203-455-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
139,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
165 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥96.0% (GC)
form
liquid
potency
1790 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
67-68 °C/1013 hPa
mp
-113 °C
transition temp
flash point -34 °C
solubility
1.9 g/L
density
0.84 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
SCCC
InChI
1S/C3H8S/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
SUVIGLJNEAMWEG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.840 - 0.845
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Propanetiol
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C - closed cup
Kody zagrożeń
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)