Przejdź do
8.07679
Styrene
(stabilised) for synthesis
Synonim(y):
Styrene, Phenylethylene, Vinylbenzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
201,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
357,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
479,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.15
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
202-851-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
201,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
6 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
480 °C
potency
2650 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.1-8.9 % (v/v)
bp
145 °C/1013 hPa
mp
-31 °C
transition temp
flash point 31 °C
solubility
0.24 g/L
density
0.906 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
InChI key
PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
General description
(stabilised) for synthesis
Application
Styrene (stabilised) for synthesis. CAS 100-42-5, EC Number 202-851-5, chemical formula C₆H₅CHCH₂.
Features and Benefits
Saturation Concentration in Air: 25.6 g/m3 (20 °C)
Analysis Note
Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)0.905 - 0.907Identity (IR)passes testThe material is stabilised with 4-tert-Butylpyrocatechol. At time of analytical testing a content of >10 ppm stabiliser was determined.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Styrene
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
hearing organs, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
89.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
32.0 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
100-42-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. The styrene is stabilized. What substance is the styrene stabilized with?
    1 answer
    1. As mentioned in the 'DESCRIPTION' section under "Analysis Note', Styrene is stabilized with 4-tert-Butylpyrocatechol.
      Helpful?
  4. is 8.07679 Styrene CAS Number: 100-42-5 a MONOMER?
    1 answer
    1. This product is a monomeric styrene with a molecular weight of 104.15 g/mol.