Przejdź do
8.08076
Kwas tiooctowy
for synthesis
Synonim(y):
Thioacetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
221,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
552,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H4OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.12
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
208-063-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150319
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Grade:
synthesis grade
221,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
1 hPa ( 20 °C)
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
potency
200-350 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.8 (20 °C, 100 g/L in H2O, Hydrolysis)
mp
-17 °C
transition temp
flash point 18 °C
solubility
27 g/L (slow decomposition)
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
SC(=O)C
InChI
1S/C2H4OS/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
DUYAAUVXQSMXQP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.067 - 1.070
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas tiooctowy
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
64.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
18 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)