Przejdź do
8.08236
1,1′,1"-Nitrilotri-2-propanol
for synthesis
Synonim(y):
Triizopropanolamina
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
147,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
202,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H21NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.27
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
204-528-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
147,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1 hPa ( 100 °C)
Quality Segment
assay
≥90.0% (GC)
form
pieces
autoignition temp.
275 °C
potency
4000 mg/kg LD50, oral (Rat), 10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8-5.8 % (v/v)
pH
10.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
305 °C/1013 hPa
mp
50 °C
transition temp
flash point 160 °C
density
1.01 g/cm3 at 50 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CC(O)C)(CC(O)C)CC(O)C
InChI
1S/C9H21NO3/c1-7(11)4-10(5-8(2)12)6-9(3)13/h7-9,11-13H,4-6H2,1-3H3
InChI key
SLINHMUFWFWBMU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Kody zagrożeń
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
122-20-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)