Przejdź do
8.08272
1,3-Diaminopropane
for synthesis
Synonim(y):
1,3-Diaminopropane, 1,3-Propanediamine, Trimethylenediamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
155,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
247,00 zł
7.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2720,00 zł
45 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
12 790,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2N(CH2)3NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.12
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
203-702-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
155,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<10 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
350 °C
potency
700 mg/kg LD50, oral (Rat), 200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.8-15.2 % (v/v)
pH
>12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
137-140 °C/1013 mbar
mp
-12 °C
transition temp
flash point 50 °C
density
0.89 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NCCCN
InChI
1S/C3H10N2/c4-2-1-3-5/h1-5H2
InChI key
XFNJVJPLKCPIBV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.886 - 0.888
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-Diaminopropane
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
122.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
50 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)