Przejdź do
8.08326
4-Toluenesulfonyl chloride
for synthesis
Synonim(y):
4-Toluenesulfonyl chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
156,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
509,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2850,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
4-(CH3)C6H4SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.65
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
202-684-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150319
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
solid
156,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
potency
4680 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
67 °C
transition temp
flash point 128 °C
density
1.49 g/cm3 at 20 °C
bulk density
800 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(Cl)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C7H7ClO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3
InChI key
YYROPELSRYBVMQ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Neurophysiological research on neurotransmitter receptors: Employing Dopamine-D4 hydrochloride solution in studies to investigate the postsynaptic inhibition of GABAergic currents by dopamine D4 receptors in the globus pallidus of mice (Shin et al., 2003).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 66 °C
Melting range (upper value): ≤ 70 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
WGK
WGK 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
262.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
128 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)