Przejdź do
8.08358
Tributylamine
for synthesis
Synonim(y):
Tributylamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
160,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
208,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
389,00 zł
40 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CH2)3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.35
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
203-058-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
≥99.0% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
216-217 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
0.18 hPa ( 20 °C)
160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
0.18 hPa ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
190 °C
potency
420-780 mg/kg LD50, oral (Rat), 195 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4-6.0 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
10.6 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
bp
216-217 °C/1013 hPa
mp
-70 °C
transition temp
flash point 63-66 °C
density
0.78 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27N/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
InChI key
IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Temperature Effects on the Thermodynamic Parameters of Tributylamine Adsorption on Carbon Steel as a Corrosion Inhibitor: This study explores tributylamine′s effectiveness as a corrosion inhibitor for carbon steel in carbon dioxide-saturated environments, optimizing inhibitor concentration for maximum efficiency (Hashemi et al., 2023).
  • Method development for the acquisition of adsorption isotherm of ion pair reagents Tributylamine and Triethylamine in ion pair chromatography: Investigates the optimization of ion pair chromatography for analyzing oligonucleotides using tributylamine and triethylamine, emphasizing methodological improvements in chromatographic analysis (Haseeb et al., 2023).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.776 - 0.777
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tributylamine
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Temperatura zapłonu (°F)
145.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
63 °C - closed cup
Kody zagrożeń
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)