Przejdź do
8.08388
1,2,4-triazol
for synthesis
Synonim(y):
1,2,4-Triazole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
218,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
449,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H3N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
69.07
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
206-022-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32035490
Assay:
≥98.0%
Form:
solid
218,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0%
form
solid
potency
1650 mg/kg LD50, oral (Rat), 3129-4200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
259-261 °C/1013 hPa
mp
119-122 °C
density
1.15 g/cm3 at 130 °C
bulk density
550 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[nH]1cnnc1
InChI
1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5)
InChI key
NSPMIYGKQJPBQR-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Chemia 1,2,4-triazolu: artykuł przeglądowy: Ten kompleksowy przegląd bada szerokie zastosowania 1,2,4-triazolu w farmaceutykach, wykazując jego rolę w zwiększaniu właściwości przeciwbakteryjnych, przeciwgrzybiczych i przeciwutleniających (Shneine et al., 2016).
  • Połączenie struktur 1,2,3-triazolu i 1,2,4-triazolu w celu uzyskania nowych związków o wysokiej energii i niskiej wrażliwości: Omawia syntezę materiałów energetycznych łączących 1,2,4-triazol z innymi wysokoenergetycznymi strukturami, w celu zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa (Yao et al., 2021).
  • Pochodne 1,3,4oksadiazolu, 1,3,4-tiadiazolu i 1,2,4-triazolu jako potencjalne środki przeciwbakteryjne: Bada pochodne 1,2,4-triazolu pod kątem potencjalnego zastosowania w leczeniu przeciwbakteryjnym, zastanawiając się nad ich znaczeniem farmakologicznym (Othman et al., 2019).
  • Najnowsze osiągnięcia w zakresie jąder 1,2,4-triazolu w związkach przeciwnowotworowych: przegląd: Przegląd włączenia jądra 1,2,4-triazolu do różnych związków przeciwnowotworowych, ukazujący potencjał terapeutyczny tego ugrupowania (Kaur et al., 2016).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 117 °C
Melting range (upper value): ≤ 121 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2,4-triazol
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
338.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
170 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-88-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)