Przejdź do
8.08518
1-Vinyl-2-pyrrolidone
(stabilized with N,N′-di-sec-butyl-1,4-phenylenediamine) for synthesis
Synonim(y):
1-Vinyl-2-pyrrolidone, 1-Vinyl-2-pyrrolidinone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
184,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
252,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H9NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
111.14
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
201-800-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
184,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.12 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
240 °C
potency
1022 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.4-10 % (v/v)
pH
9-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
13-14 °C
transition temp
flash point 95 °C
solubility
soluble 52.1 g/L
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N1(CCCC1=O)C=C
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
InChI key
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Application
  • The Promising Potential of Gallium Based Liquid Metals for Energy Storage.: This review discusses the unique properties of Gallium-based liquid metals, including GaInSn alloys, for applications in energy storage systems. Their high conductivity and low viscosity make them ideal for use in flexible electronics and battery technologies (Rehman WU et al., 2024).
  • Liquid Metal Encased in Biomimic Polydopamine Armor to Reinforce Photothermal Conversion and Photothermal Stability.: This study explores the encapsulation of GaInSn liquid metal in polydopamine to enhance photothermal conversion efficiency and stability, showing promise for applications in solar thermal energy and photothermal therapy (Wei W et al., 2024).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.043 - 1.044
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
The material is stabilised N,N´di-sec-butyl-p-phenylendiamine. At time of analytical testing a content of >10 ppm stabiliser was determined.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
203.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
95 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
88-12-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)