Przejdź do
8.08529
Eter dimetylowy pirokatecholu
for synthesis
Synonim(y):
Pyrocatechol dimethyl ether, Veratrole, 1,2-Dimethoxybenzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
241,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
621,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.16
UNSPSC Code:
12352112
EC Index Number:
202-045-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
241,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.63 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
potency
890 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
22-23 °C
transition temp
flash point 87 °C
solubility
insoluble 6.69 g/L
density
1.085 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)c1c(cccc1)OC
InChI
1S/C8H10O2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h3-6H,1-2H3
InChI key
ABDKAPXRBAPSQN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.084 - 1.086
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
161.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
72 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)