Przejdź do
8.08671
2,6-dimetyloanilina
for synthesis
Synonim(y):
2,6-Dimethylaniline, vic.-m-Xylidine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
122,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
224,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
685,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
2,6-(CH3)2C6H3NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.18
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
201-758-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
122,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.2 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
490 °C
potency
1290 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.3-6.9 % (v/v)
pH
12.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
216 °C/1013 hPa
mp
10-12 °C
transition temp
flash point 92 °C
solubility
13 g/L
density
0.98 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Nc1c(cccc1C)C
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
InChI key
UFFBMTHBGFGIHF-UHFFFAOYSA-N
Application
2,6-dimetyloanilina do syntezy. CAS 87-62-7, wzór chemiczny 2,6-(CH₃)₂C₆H₃NH₂.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.978 - 0.981
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,6-dimetyloanilina
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - closed cup
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
95-68-1 + 87-62-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)