Przejdź do
8.08697
o-Xylene
for synthesis
Synonim(y):
1,2-Dimethylbenzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
396,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
535,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.17
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
202-422-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1815558
Assay:
≥98% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
143-145 °C (lit.)
Vapor pressure:
<0.1 atm ( 21.1 °C), 16 mmHg ( 37.7 °C), 7 mmHg ( 20 °C)
396,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
<0.1 atm ( 21.1 °C), 16 mmHg ( 37.7 °C), 7 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
867 °F
expl. lim.
7 %
dilution
(for synthesis)
refractive index
n20/D 1.505 (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
mp
-26--23 °C (lit.)
transition temp
flash point 30 °C
density
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cc1ccccc1C
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3
InChI key
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
General description
O-Xyleneis an aromatic hydrocarbon composed of two methyl substituents attached to adjacent carbon atoms. It has extremely low solubility in water. It is used to produce plasticizers, dyes, and pigments. Petroleum cracking produces O-Xylenes, which are used to generate phthalic anhydride, a precursor to many products, drugs, and chemicals.
Application
O-Xylene is used:
  • As an additive of dope solutions in the preparation of PES (polyethersulfone) hollow fiber membranes.
  • To produce phthalic anhydride.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.878 - 0.881
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under o-Xylene
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
89.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
32.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)