Przejdź do
8.08735
Chlorek tripropylocyny
for synthesis
Synonim(y):
Tripropyltin chloride, Chlorotripropyltin, Tripropylchlorotin, Chlorotripropylstannane
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2)3SnCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.43
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
218-910-3
NACRES:
NA.22
eCl@ss:
32150319
Quality Segment
bp
123 °C/17.3 hPa
mp
-23 °C
transition temp
flash point 95 °C
density
1.294-1.300 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/3C3H7.Cl.Sn/c3*1-3-2;;/h3*1,3H2,2H3;;
InChI key
ANLXQSDUWZBRRH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (ex Sn): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.294 - 1.300
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
203.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
95 °C
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
2279-76-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)