Przejdź do
8.10261
Eter diizoamylu
(stabilized) for synthesis
Synonim(y):
Diisoamyl ether, Diisopentyl ether, Isoamyl ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H22O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.28
EC Index Number:
208-857-4
UNSPSC Code:
12352112
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
2.5 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
bp
172-173 °C/1013 hPa
mp
<-75 °C
transition temp
flash point 46 °C
density
0.78 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C10H22O/c1-9(2)5-7-11-8-6-10(3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3
InChI key
AQZGPSLYZOOYQP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.775 - 0.777
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.02 %
Identity (IR): passes test
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
46 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)