Przejdź do
8.14219
N-tert-butyldimetylosililo-N-metylotrifluoroacetamid
for synthesis
Synonim(y):
MTBSTFA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
188,00 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
456,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H18F3NOSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.33
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
188,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
transition temp
flash point 52 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si](N(C)C(=O)C(F)(F)F)(CCCC)(C)C
InChI
1S/C9H18F3NOSi/c1-5-6-7-15(3,4)13(2)8(14)9(10,11)12/h5-7H2,1-4H3
InChI key
NEJIKZHUEMMAEF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.034 - 1.039
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
113.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
45 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)