Przejdź do
8.14312
Acenaften
for synthesis
Synonim(y):
Acenaphthene, 1,8-Ethylenenaphthalene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
277,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.21
UNSPSC Code:
12352002
EC Index Number:
201-469-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥96.0% (GC)
277,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<0.005 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥96.0% (GC)
autoignition temp.
>450 °C
potency
>16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
278 °C/1013 hPa
mp
95 °C
transition temp
flash point 135 °C
density
1.15 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C1Cc2c3c(ccc2)cccc31
InChI
1S/C12H10/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-6H,7-8H2
InChI key
CWRYPZZKDGJXCA-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 91 °C
Melting range (upper value): ≤ 95 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acenaften
Piktogramy
Environment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
257.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
125.0 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
83-32-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)