Przejdź do
8.14325
Trifluorometanosulfonian srebra
for synthesis
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Silver trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic acid silver salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
445,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1590,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CAgF3O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.94
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
220-882-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
445,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
mp
356 °C
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ag+].FC(F)(F)[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/CHF3O3S.Ag/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+1/p-1
InChI key
QRUBYZBWAOOHSV-UHFFFAOYSA-M
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. This catalyst efficiently promotes decarboxylative functionalization of alkynoic acids. Its ability to generate cationic gold species makes it invaluable for tandem catalysis in complex molecule synthesis. Click here for more information.
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trifluorometanosulfonian srebra
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Kody zagrożeń
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)