Przejdź do
8.14364
Didecyldimethylammonium chloride
(50% solution in 2-propanol/water 2:3) for synthesis
Synonim(y):
N-Decyl-N,N-dimethyl-1-decanaminium chloride, DDAC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
176,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
335,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352107
Assay:
50.0 - 55.0%
Form:
liquid
176,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
50.0 - 55.0%
form
liquid
potency
658 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
reaction suitability
core: ammonium, reaction type: phase-transfer
pH
6.5-8.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
88 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 29 °C
density
0.90 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Assay (argentometric): 50.0 - 55.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.900 - 0.910
Disclaimer
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
84.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
29 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)