Przejdź do
8.14713
Pentamina tetraetylenowa
(mixture of aliphatic amines) for synthesis
Synonim(y):
Tetraethylene pentamine, 1,4,7,10,13-Pentaazatridecane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
195,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
304,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H23N5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.30
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
203-986-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
liquid
195,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
330 °C
potency
3990 mg/kg LD50, oral (Rat), 660 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.1-15 % (v/v)
pH
11.8 (20 °C, 20 g/L in H2O)
bp
330 °C/1013 hPa
mp
-30 °C
transition temp
flash point 193 °C
density
0.998 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CCNCCN)CCNCCN
InChI
1S/C8H23N5/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h11-13H,1-10H2
InChI key
FAGUFWYHJQFNRV-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Ulepszanie organicznych ogniw słonecznych: Jest stosowany w opracowywaniu rozpuszczalnych w wodzie / alkoholu hiperrozgałęzionych warstw transportu elektronów perylenodwuimidowych, znacznie poprawiając wydajność organicznych ogniw słonecznych (Zhou et al., 2019).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pentamina tetraetylenowa
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
325.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
163 °C - closed cup
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)