Przejdź do
8.14715
N-Lauryl sarcosine sodium salt
for synthesis
Dostępna promocja
Synonim(y):
N-Lauryl sarcosine sodium salt, Sarcosyl, Sodium lauroylsarcosinate
Zaoszczędź 12% od ceny katalogowej*
Użyj kodu DISCO12 w koszyku. Zaloguj się w celu sprawdzenia uprawnień. Produkty w sklepie
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
155,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
539,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3-(CH2)10-CO-N(CH3)-CH2-COONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.38
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
205-281-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
155,00 zł
Zapisz 12% z kodem DISCO12Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.02 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
powder
potency
2888 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8 (20 °C, 30 g/L in H2O)
mp
146 °C
transition temp
flash point 267 °C
density
1.14 g/cm3 at 20 °C
bulk density
400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].N(CC(=O)[O-])(C)C(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
InChI key
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Polystyrene adsorbents: This study highlights the use of N-lauryl sarcosine sodium salt for the extraction of functionally active recombinant proteins from inclusion bodies (SK Palanirajan, P Govindasamy, SN Gummadi - Scientific Reports, 2020).
  • Modified magnetite nanoparticles for selective trace determination: Discusses the preparation of N-Lauryl sarcosine sodium salt modified magnetite nanoparticles as an extractant for selective trace determination (H Eskandari, H Ashrafi - 2014).
  • On-plate spot test for identification and separation of surfactants: Mentions the use of N-lauryl sarcosine sodium salt in the formulation of spot tests for various surfactants (A Mohammad, A Siddiq, R Mobin, E Gaber - Journal of Industrial and …, 2014).
  • Influence of HSA on micellization: This paper explores the influence of human serum albumin on the micellization properties of N-lauryl sarcosine sodium salt and other surfactants (I Fatma, V Sharma, NA Malik, H Assad… - Journal of Molecular …, 2022).
  • Ultrasonic synthesis of stable oil filled microcapsules: This study explores the ultrasonic synthesis of oil-filled microcapsules using thiolated chitosan, potentially involving derivatives like ᴅʟ-N-Acetylhomocysteine thiolactone for improved stability and functional properties. The research provides insights into advanced microencapsulation techniques relevant in pharmaceutical and industrial applications (Link to the study).
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 5.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
512.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
267 °C - closed cup
Kody zagrożeń
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)