Przejdź do
8.14724
Maślan izoamylu
for synthesis
Synonim(y):
Kwas masłowy (ester 3-metylobutylowy)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
361,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2COOCH2CH2CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.24
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
203-380-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
361,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
-73 °C
transition temp
flash point 59 °C
solubility
0.5 g/L
density
0.88 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CCC(C)C)C(=O)CCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-5-9(10)11-7-6-8(2)3/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI key
PQLMXFQTAMDXIZ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.860 - 0.864
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Maślan izoamylu
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
138.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
59 °C
Kody zagrożeń
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)