Przejdź do
8.14729
Sól potasowa kwasu monosulfonowego hydrochinonu
for synthesis
Synonim(y):
Sól potasowa kwasu 2,5-dihydroksybenzenosulfonowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Przewidywany termin wysyłki01 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
821,00 zł
615,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5KO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.26
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
244-584-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
615,75 zł
Cena katalogowa821,00 złZaoszczędź 25%
Przewidywany termin wysyłki01 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
mp
250-251 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ca+2].[S](=O)(=O)(O)c2c(ccc(c2)O)O.[S](=O)(=O)(O)c1c(ccc(c1)[O-])[O-]
InChI
1S/2C6H6O5S.Ca/c2*7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11;/h2*1-3,7-8H,(H,9,10,11);/q;;+2/p-2
InChI key
QGNBTYAQAPLTMX-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Assay (acidimetric after ion exchange): ≥ 96.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Kody zagrożeń
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)