Przejdź do
8.14732
Diisodecyl phthalate
for synthesis
Synonim(y):
Diisodecyl phthalate, 1,2-Benzenedicarboxylic acid diisodecyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
173,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
772,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H46O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
446.66
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
247-977-1
NACRES:
NA.22
Assay:
≥99.0% (acidimetric)
Form:
liquid
173,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
liquid
autoignition temp.
380 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >3160 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
250-267 °C/7 hPa
mp
-50 °C
transition temp
flash point 240 °C
solubility
0.00028 g/L
density
0.97 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CCCCCCCC(C)C)C(=O)c1c(cccc1)C(=O)OCCCCCCCC(C)C
InChI
1S/C28H46O4/c1-23(2)17-11-7-5-9-15-21-31-27(29)25-19-13-14-20-26(25)28(30)32-22-16-10-6-8-12-18-24(3)4/h13-14,19-20,23-24H,5-12,15-18,21-22H2,1-4H3
InChI key
ZVFDTKUVRCTHQE-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Evaluating phthalate contaminant migration using thermal desorption–gas chromatography–mass spectrometry (TD–GC–MS): This study investigates the migration of phthalates, including diisodecyl phthalate, from materials like polyvinyl chloride, providing insights crucial for assessing exposure risks associated with everyday materials (Ouchi et al., 2019).
  • Toxicity and estrogenic endocrine disrupting activity of phthalates and their mixtures: This research focuses on the health effects of various phthalates, emphasizing the potential endocrine-disrupting properties of compounds like diisodecyl phthalate, which are widely used in consumer products (Chen et al., 2014).
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.963 - 0.968
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diisodecyl phthalate
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
527.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
275.00 °C - closed cup
Piktogramy
Environment
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
26761-40-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hello, we would like to use this product as a control measurement for the fogging test according to PV 3015. Please provide a reference value for this product for the fogging test according to PV 3015 ? Thank you.
    1 answer
    1. Unfortunately, this product is not tested against method PV 3015, so there is no information or data that can be provided.