Przejdź do
8.14737
Kwas DL-jabłkowy
for synthesis
Synonim(y):
DL-Malic acid, DL-Hydroxysuccinic acid, Hydroxybutanedioic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
332,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.09
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
230-022-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (acidimetric)
Form:
solid
332,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
solid
autoignition temp.
349 °C
potency
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
128-132 °C
transition temp
flash point 203 °C
solubility
558 g/L
density
1.60 g/cm3 at 20 °C
bulk density
800 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)C(O)CC(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Badanie hamującego wpływu kwasu DL-jabłkowego na strukturę fazową i charakterystykę spalania węgla: W badaniu tym zbadano potencjał kwasu DL-jabłkowego jako inhibitora przeciwutleniacza w zapobieganiu pożarom węgla (Sun et al., 2024).
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 128 °C
Melting range (upper value): ≤ 132 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas DL-jabłkowy
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
397.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
203 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)