Merck
8.14906
Sól sodowa sulfonianu 3-alliloksy-2-hydroksypropanu
for synthesis
Synonim(y):
3-Allyloxy-2-hydroxypropane sulfonate sodium salt
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11NaO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.20
EC Index Number:
258-004-5
UNSPSC Code:
12352107
MDL number:
eCl@ss:
32150319
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
23 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
potency
18800 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6-9 (20 °C, 111 g/L in H2O)
mp
9 °C
transition temp
flash point >100 °C
density
1.17 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C6H12O5S.Na/c1-2-3-11-4-6(7)5-12(8,9)10;/h2,6-7H,1,3-5H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
CJGJYOBXQLCLRG-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (ionoc exchange): 38.0 - 42.0 %
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Kody zagrożeń
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)