Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 293,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 345,00 zł |
10 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3520,00 zł |
25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH4N2O · H2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.07
UNSPSC Code:
12352120
EC Index Number:
204-701-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150247
Form:
solid
293,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reagent type: oxidant
pH
6.3 (20 °C in H2O)
mp
75-85 °C (decomposition)
solubility
500 g/L
storage temp.
15-25°C
SMILES string
NC(=O)N.OO
InChI
1S/CH4N2O.H2O2/c2-1(3)4;1-2/h(H4,2,3,4);1-2H
InChI key
AQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (iodometric): 33.0 - 37.0 %
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Not applicable
Kody zagrożeń
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?