Przejdź do
8.18407
(R)-(+)-Limonen
for synthesis
Synonim(y):
(R)-(+)-Limonene, (+)-p-Mentha-1,8-diene, (R)-(+)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
129,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
414,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.23
UNSPSC Code:
12352002
EC Index Number:
227-813-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥94.0% (GC)
Form:
liquid
129,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
2.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥94.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
255 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.7-6.1 % (v/v)
bp
177-178 °C/1013 hPa
mp
-74 °C
transition temp
flash point 51 °C (DIN 51758)
density
0.84 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[C@H]1(CCC(=CC1)C)C(=C)C
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m0/s1
InChI key
XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
Application
  • Aktywność przeciwutleniająca sfermentowanych odpadów pomarańczowych: Bada biotransformację R-(+)-limonenu w fermentacji w stanie stałym, prowadząc do związków przeciwutleniających, takich jak limonen-1,2-diol (Bier et al., 2019).
  • Izomeryzacja i dehydroaromatyzacja: Zbadano aktywność katalityczną Ti-MCM-41 w transformacji R-(+)-limonenu, podkreślając wydajność katalizatora i wpływ warunków reakcji (Retajczyk i Wróblewska, 2019).
  • Aktywność przeciwko larwom An isakis: Zbadano potencjalne zastosowanie R-(+)-limonenu w produktach z owoców morza do zwalczania larw Anisakis, sugerując jego skuteczność i zastosowanie w bezpieczeństwie żywności (Giarratana et al., 2015).
  • Efekty biologiczne rodzajów limonenu: Porównuje wpływ naturalnych i syntetycznych źródeł R-limonenu na systemy biologiczne, koncentrując się na jego wpływie, gdy jest stosowany w różnych produktach (Nematollahi et al., 2021).
  • Limonen w inżynierii Rhodosporidium toruloides: Omawia inżynierię Rhodosporidium toruloides w celu zwiększenia produkcji limonenu, podkreślając modyfikacje genetyczne w celu zwiększenia wydajności (Liu et al., 2021).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.841 - 0.846
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): +115.0 - +122.0 °
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (R)-(+)-Limonen
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
123.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
51 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
5989-27-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)