Przejdź do
8.18705
Chloramine T trihydrate
for synthesis
Synonim(y):
Chloramine T trihydrate, Tosylchloramide sodium, N-Chloro-4-toluenesulfonamide sodium salt, Chlorine bleaching solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
105,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
217,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
524,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7ClNNaO2S · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.69
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
204-854-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150917
Form:
solid
105,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
potency
935 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8-10 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
150 g/L
bulk density
540‑680 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=NCl)(=O)([O-])c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C7H8ClNO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8/h2-5H,1H3,(H,9,10,11)/p-1
InChI key
VQWVWLDBJISZHX-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloramine T trihydrate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
377.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
192 °C - closed cup
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7080-50-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)