Przejdź do
8.18752
3-chloro-4-fluoroanilina
for synthesis
Synonim(y):
chlorofluoroanilina, CFA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
3-(Cl),4-(F)C6H3NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.56
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
206-682-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
potency
506 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
230 °C/1013 hPa
mp
42-45 °C
transition temp
flash point 114 °C
density
1.59 g/cm3
bulk density
1000 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Fc1c(cc(cc1)N)Cl
InChI
1S/C6H5ClFN/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8/h1-3H,9H2
InChI key
YSEMCVGMNUUNRK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 42 °C
Melting range (upper value): ≤ 45 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-chloro-4-fluoroanilina
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)