Przejdź do
8.18797
1,7-Octadien
for synthesis
Synonim(y):
1,7-Octadiene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2=CH(CH2)4CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.20
EC Index Number:
223-054-9
UNSPSC Code:
12352002
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
vapor pressure
20 hPa ( 20 °C)
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
230 °C
potency
20000 mg/kg LD50, oral (Rat), 10519 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.5-8.8 % (v/v)
bp
116-118 °C/1013 hPa
mp
<-70 °C
transition temp
flash point 5 °C
solubility
0.08 g/L
density
0.73 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C8H14/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
InChI key
XWJBRBSPAODJER-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.731 - 0.733
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,7-Octadien
Piktogramy
FlameHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°C)
10 °C - closed cup
Temperatura zapłonu (°F)
50.0 °F - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)