Przejdź do
8.20002
Acetaldehyde dimethyl acetal
for synthesis
Synonim(y):
Acetaldehyde dimethyl acetal, Dimethyl acetal, 1,1-Dimethoxyethane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
254,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
403,00 zł
10 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7300,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.12
UNSPSC Code:
12352112
EC Index Number:
208-589-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥96.0% (GC)
Form:
liquid
254,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
200 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥96.0% (GC)
form
liquid
potency
6500 mg/kg LD50, oral (Rat), 20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
63-65 °C/1013 hPa
mp
-113 °C
transition temp
flash point -17 °C
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C(OC)C)C
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(5-2)6-3/h4H,1-3H3
InChI key
SPEUIVXLLWOEMJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.850 - 0.853
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetaldehyde dimethyl acetal
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
534-15-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)