Przejdź do
8.20032
2-etylo-1,3-heksanodiol
(mixture of DL-and meso-form) for synthesis
Synonim(y):
2-Ethyl-1,3-hexanediol, Ethylhexylene glycol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
157,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
358,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CH(OH)CH(C2H5)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.23
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
202-377-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
157,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
340 °C (DIN 51794)
potency
5170 mg/kg LD50, oral (Rat)
refractive index
n22/589 1.4530
bp
241-249 °C/1013 hPa
mp
-40 °C
transition temp
flash point 136 °C
solubility
42 g/L
density
0.94 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(C(CO)CC)CCC
InChI
1S/C8H18O2/c1-3-5-8(10)7(4-2)6-9/h7-10H,3-6H2,1-2H3
InChI key
RWLALWYNXFYRGW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.940 - 0.942
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-etylo-1,3-heksanodiol
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
276.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
136 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
94-96-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)