Przejdź do
8.20109
Anthracene
for synthesis
Synonim(y):
Anthracene, Paranaphthalene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
212,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
459,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.23
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
204-371-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32039090
Assay:
≥98.5% (GC)
Form:
solid
212,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.000008 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥98.5% (GC)
form
solid
autoignition temp.
540 °C
potency
>16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.6 % (v/v)
bp
340 °C/1013 hPa
mp
213-217 °C
transition temp
flash point 121 °C
solubility
<0.0001 g/L
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
bulk density
330 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
c21c(cc3c(c2)cccc3)cccc1
InChI
1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H
InChI key
MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 213 °C
Melting range (upper value): ≤ 217 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anthracene
Piktogramy
Environment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
249.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
121 °C - Pensky-Martens closed cup
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - PBT - vPvB
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
120-12-7 + 85-01-8
CAS No.
120-12-7 + 85-01-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)