Przejdź do
8.20118
trans-azobenzen
for synthesis
Synonim(y):
Diazobenzen, diimid difenylu, difenylodiazen
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
311,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
917,00 zł
687,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5N=NC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.22
UNSPSC Code:
12352124
EC Index Number:
203-102-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150326
311,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.00048 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥96.0% (GC)
potency
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
291-294 °C/1013 hPa
mp
66-69 °C
transition temp
flash point 100 °C
density
1.203 g/cm3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(=Nc2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C12H10N2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
DMLAVOWQYNRWNQ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 65 °C
Melting range (upper value): ≤ 68 °C
Identity (IR): passes test
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - STOT RE 2
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100.0 °C - closed cup
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
103-33-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)