Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 322,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 959,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.06
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
204-824-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (acidimetric)
Form:
liquid
322,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
liquid
autoignition temp.
305 °C
pH
1.2 (20 °C, 90 g/L in H2O)
mp
12 °C
transition temp
flash point 82-83 °C
density
1.27 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(=O)C
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)
InChI key
LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
Application
- Półprzewodnikowy czujnik L-mleczanu oparty na kropkach polimerowych: Badanie to przedstawia rozwój półprzewodnikowego czujnika L-mleczanu opartego na kropkach polimerowych, wykorzystującego enzymatyczny system reakcji kaskadowej, w tym kwas pirogronowy, ilustrując jego zastosowanie w testach biochemicznych (He et al., 2024).
- Aktywność przeciwutleniająca i analiza metabolomiczna: Badania nad Streptococcus alactolyticus obejmowały kwas pirogronowy w profilowaniu metabolomicznym w celu oceny aktywności przeciwutleniającej, pokazując jego znaczenie w badaniach metabolizmu drobnoustrojów (Gu et al., 2024).
- Papierowy czujnik POCT wykorzystujący hydrożelowanie alginianu sodu: W artykule przedstawiono czujnik z hydrożelowanym alginianem sodu do dwusygnałowego oznaczania L-mleczanu, zawierający kwas pirogronowy jako kluczowy reagent, odpowiedni do zastosowań w testach point-of-care (Wang et al., 2024).
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.269 - 1.276
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.269 - 1.276
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas pirogronowy
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
183.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
84 °C - closed cup
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?