Przejdź do
8.20258
5-izopropylo-2-metylofenol
for synthesis
Synonim(y):
2-metylo-5-izopropylofenol, izotymol, karwakrol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
311,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
2-(CH3)-5-[CH(CH3)2]C6H3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.22
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
207-889-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
311,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
potency
810 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
3 °C
transition temp
flash point >100 °C
solubility
1.25 g/L
density
0.98 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1c(ccc(c1)C(C)C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4-7,11H,1-3H3
InChI key
RECUKUPTGUEGMW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.976 - 0.978
Identity (IR): passes test
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°C)
> 100 °C
Kody zagrożeń
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
>212.0 °F
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)