Przejdź do
8.20281
2-Chlorobutan
for synthesis
Synonim(y):
2-Chlorobutane, sec-Butyl chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
148,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
449,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H9Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.57
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
201-151-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
148,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
160 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
460 °C
potency
17400 mg/kg LD50, oral (Rat), 17400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.0-8.8 % (v/v)
pH
7 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
bp
65 °C/1013 hPa
mp
-132 °C
transition temp
flash point -10 °C
solubility
1.0 g/L
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(CC)C
InChI
1S/C4H9Cl/c1-3-4(2)5/h4H,3H2,1-2H3
InChI key
BSPCSKHALVHRSR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.872 - 0.874
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chlorobutan
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
5.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-15 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)