Przejdź do
8.20544
1-Dodecanethiol
for synthesis
Synonim(y):
1-Dodecanethiol, Lauryl mercaptan, Dodecyl mercaptan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
174,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
243,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
446,00 zł
10 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2030,00 zł
170 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
23 570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.40
UNSPSC Code:
12352105
EC Index Number:
203-984-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
174,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.002 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
230 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
-9--7 °C
transition temp
flash point 127 °C
density
0.845 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
SCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
InChI key
WNAHIZMDSQCWRP-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Dodecanethiol is an alkyl thiol that can be used as an organic source of sulfur. It is used in the production of synthetic rubber, nonionic detergent, plastics, and pharmaceuticals.
Application
1-Dodecanethiol (1-DDT) can be used as:      
  • A sulfur source and capping ligand in the synthesis of copper sulfide nanoparticles (Cu2S) which can be applied as electron donor and hole acceptor in photocatalytic reactions.      
  • A coordinating ligand to prepare Cu2ZnSnS4 (CZTS) nanocrystals to control the nucleation and growth of CZTS nanocrystals.
Zinc-doped copper indium sulfide (ZnCuInS2) quantum dots can be functionalized with 1-decanethiol as a ligand to improve the charge mobility and luminance of organic light emitting diodes (OLEDs).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.844 - 0.846
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Dodecanethiol
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1A
Temperatura zapłonu (°F)
262.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
128 °C - closed cup
Kody zagrożeń
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)