Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 136,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 622,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1800,00 zł |
25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 38 390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11C5H5NCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.88
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
203-232-2
NACRES:
NA.22
eCl@ss:
32039090
Form:
powder
136,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
powder
autoignition temp.
270 °C
potency
203 mg/kg LD50, oral (Rat), 1684 mg/kg LD50, skin (Rat)
reaction suitability
reaction type: phase-transfer
pH
4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
87-89 °C
transition temp
flash point 160 °C
solubility
600 g/L
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[n+]1(ccccc1)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C17H30N.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-18-16-13-11-14-17-18;/h11,13-14,16-17H,2-10,12,15H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
GKQHIYSTBXDYNQ-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 93.0 %
Identity (IR): passes test
Water (K. F.): 2.0 - 6.0 %
Identity (IR): passes test
Water (K. F.): 2.0 - 6.0 %
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
320.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
160 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?