Przejdź do
8.20565
2-Fluoroanilina
for synthesis
Synonim(y):
1-Amino-2-fluorobenzen
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
2-(F)C6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
111.12
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
206-478-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
1210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
bp
171-173 °C/1013 hPa
mp
-29 °C
transition temp
flash point 60 °C
density
1.15 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Fc1c(cccc1)N
InChI
1S/C6H6FN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
InChI key
FTZQXOJYPFINKJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.150 - 1.153
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Fluoroanilina
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C - STOT RE 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
140.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
60 °C - closed cup
Narządy docelowe
Blood,hematopoietic system
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)