Przejdź do
8.20598
3,4,5-trihydroksybenzoesan dodecylu
for synthesis
Synonim(y):
Dodecyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Dodecyl gallate, Lauryl gallate, Gallic acid dodecyl ester, Gallic acid lauryl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H30O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.44
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
214-620-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥97.0% (acidimetric)
370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (acidimetric)
potency
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
94-97 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CCCCCCCCCCCC)C(=O)c1cc(c(c(c1)O)O)O
InChI
1S/C19H30O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-24-19(23)15-13-16(20)18(22)17(21)14-15/h13-14,20-22H,2-12H2,1H3
InChI key
RPWFJAMTCNSJKK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 94 °C
Melting range (upper value): ≤ 97 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)