Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 648,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.10
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
203-593-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
648,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
0.05 hPa ( 50 °C)
Quality Segment
form
solid
autoignition temp.
320 °C
potency
1780 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
290.5 °C/1013 hPa
mp
53-57 °C
transition temp
flash point 175 °C
density
1.24 g/cm3 at 60 °C
bulk density
990 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1C(=O)CCCC1=O
InChI
1S/C5H6O3/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H2
InChI key
VANNPISTIUFMLH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (morpholine method): ≥ 95.0 %
Melting range (lower value): ≥ 53 °C
Melting range (upper value): ≤ 57 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 53 °C
Melting range (upper value): ≤ 57 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glutaric anhydride
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
347.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
175 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?